Läs mer
Eppendorf™ Temperaturverifieringssystem T6
Produktkod. 15798419 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
För användning med: X50 serie PCR Mastercycler
Produktkod.
15798419 För användning med: X50 serie PCR Mastercycler
1 options
Produktkod. 15798419 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 6328006500
Beräknad leverans: 11-11-2026
Lämplig för användning med en X50 serie PCR Mastercycler , sensor ingår ej.
  • Temperaturverifieringssystem med tillbehör
  • Lämplig för användning med en X50-serie Mastercycler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Fodral, Måttlåda, EasyCon, Tillbehör
För användning med (utrustning) X50 serie PCR Mastercycler
Beskrivning Kräver temperatursensor