Läs mer
Gestigkeit Harry Temperature fuses, 156°C
Brand:  Gestigkeit Harry TS156
Temperature fuses, 156°C
Produktkod. 10016411
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.35 SEK
    112.45 SEK / Paket med 1
    Save 20.90 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 09-11-2026