Läs mer
Bochem™ Bossheads i härdat gjutjärn
Produktkod. 10120811
Diameter (metrisk) Yttre:
16.5 mm
36 mm
Produkttyp:
Bossheads i härdat gjutjärn
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10120811
Brand: Bochem™ 5361
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av formbart gjutjärn (DIN 12895). Bochem™ Bossheads i härdat gjutjärn har tum- och säkerhetsskruvar.
  • Formbart gjutjärn (DIN 12895)
  • Typ 1: Tumskruv M8
  • Typ 4: Säkerhetsskruv typ hjärta M8
Specifikationer
Material Härdat gjutjärn
Diameter (metrisk) Yttre 16.5 mm
Produkttyp Bossheads i härdat gjutjärn
Trådstorlek M8
Beskrivning Skruvtyp: Kors
Kvantitet 1 st