Läs mer
Bochem™ Bossheads i härdat gjutjärn
Diameter (metrisk) Yttre:
16,5 mm
36 mm
Produkttyp:
Bossheads i härdat gjutjärn
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Formbart gjutjärn (DIN 12895)
- Typ 1: Tumskruv M8
- Typ 4: Säkerhetsskruv typ hjärta M8
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Härdat gjutjärn |
| Diameter (metrisk) Yttre | 16,5 mm |
| Produkttyp | Bossheads i härdat gjutjärn |
| Trådstorlek | M8 |
| Beskrivning | Skruvtyp: 1 tumskruv M8 |
| Kvantitet | 1 st |