Läs mer
Thermo Scientific™ Template Generation System II Kit
Produktkod. 10255879 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
20 reaktioner
Förpackningsstorlek:
20 reaktioner
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10255879 20 reaktioner 20 reaktioner
1 options
Produktkod. 10255879 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer F702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3090.00 SEK
    2997.65 SEK / 20 reaktioner
    Save 92.35 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Utför transposonmedierad infogning av primerbindningsställen i mål-DNA för sekvensering eller PCR-amplifiering.
Transposon-teknologin är den första tekniken som gör det möjligt för forskare att infoga konstruerade linjära DNA-fragment i cirkulära eller linjära DNA-mål slumpmässigt och mycket effektivt. De Thermo Scientific Template Generation System II Kit (TGS II Kit) är baserat på transpositionsreaktionen av bakteriofagen Mu. Detta system har förenklats för att fungera in vitro , och en artificiell Mu-transposon, betecknad som Entranceposon, har konstruerats. Reaktionen katalyseras av ett enda enzym, MuA Transposase.
TGS II Kit tillhandahåller verktygen för att infoga Entranceposon i främmande DNA på slumpmässiga platser. Insättning av en Entranceposon i okänt mål-DNA tillhandahåller primerbindningsställen för olika tillämpningar. En enkel och snabb in vitro -transpositionsreaktion äger rum i ett enda reaktionsrör.
Höjdpunkter
  • Tillhandahåller mallar för DNA-sekvensering enklare och med mindre praktisk tid än någon annan metod
  • Tusentals färdiga-att-sekvensmallar från en enda transponeringsreaktion: Tillräckligt för att sekvensera även stora DNA-kloner (t.ex BAC kloner) utan fragmentering eller subkloning
  • Enkel kartläggning av Entranceposon-insättningarna genom koloni-PCR eller restriktionsenzymdigestion möjliggör riktad sekvensering. Färre sekvenseringsreaktioner krävs för att slutföra en sekvens än med shotgun-tillvägagångssättet
  • Universal primers: Sekvenserings- och kartläggningsprimrarna ingår i kitet, inget behov av anpassade primers.
  • Dubbelriktad sekvensering: En enkel mallklon kan användas för att sekvensera det flankerande DNA:t på båda sidor av Entranceposon-insertionen
  • Tre olika antibiotikaresistensgener finns tillgängliga i varje TGS II Kit
Alla komponenter som behövs samt en detaljerad instruktionsmanual för att utföra reaktionerna ingår i satsen. TGS II Kit är en uppdaterad version av TGS I Kit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Lösning
Formatera Provrör
Reaktionshastighet Snabb
Produkttyp Template Generation System II Kit
Kvantitet 20 reaktioner
Tillräckligt för 20 reaktioner
För användning med (applikation) Förförstärkning
Antal reaktioner 20 reaktioner
Utgångsmaterial DNA