Läs mer
Invitrogen™ Mallbyte av omvänd transkriptionsoligonukleotider
Beskrivning
Denna uppsättning oligonukleotider är designad för mallbyte omvänd transkriptionsreaktion och efter föramplifiering av erhållet cDNA. Mallbyte av oligonukleotid (TSO) och infångning Oligo (dT) används under cDNA-syntesreaktionen för att inkorporera adaptersekvenser i båda ändarna av cDNA:t av full längd. Preamplifieringsprimer är komplementär till adaptersekvensen och möjliggör PCR-amplifiering av erhållet cDNA.
Mallbyte av oligonukleotid (TSO) och infångning Oligo (dT) Primer är designad för användning i mallbyte omvänd transkriptionsreaktion. Infångande oligonukleotid innehållande oligo(dT) och adaptersekvenser används som en primer för selektiv första-strängs cDNA-syntes från poly(A)-innehållande RNA. När det omvända transkriptaset når 5'-änden av RNA-mallen, terminalt deoxinukleotidyltransferas (TdT ) aktivitet av omvänt transkriptas lägger –till 13 extra nukleotider till cDNA-änden, vilket möjliggör hybridisering av mallbyteoligon och ligeringsfri inkorporering av adaptersekvens till 3'-änden av det resulterande cDNA:t. Båda oligon levereras som färdiga att använda 20X koncentrerade lösningar. För maximal effektivitet vid mallbyte rekommenderar vi att du använder Template Switching Oligo och Capturing oligo (dT) Primer med Invitrogen SuperScript IV Template Switching RT Master Mix .
Adaptersekvenser som är inkorporerade i båda ändarna av cDNA:t kan tjäna som primerbindningsställen i det efterföljande PCR-amplifieringssteget, vilket möjliggör global preamplifiering av fullängdsmallar. För PCR, använd Preamplification Primer som är komplementär till TSO och Capturing Oligo (dT) adaptersekvens och levereras som bruksfärdig 100X koncentrerad lösning.
TSO:n, fånga Oligo (dT) och Preamplification primers är också tillgängliga som en del av komplett Invitrogen SuperScript IV encellig/låg ingång cDNA PreAmp Kit (kat. nr. 11752048).
Ansökningar
• cDNA-syntes
• cDNA-föramplifiering
• RNA-sekv
• RAS
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Preamplifieringsprimer |
| Innehåll och lagring | Preamplification Primer, 48μ L Förvara vid -25 °C till -15 °C. |
| Koncentration | 100X |
| Etikett eller färgämne | Nej |
| Kvantitet | 48 Reaktioner |
| Färg | Färglös |
| För användning med (applikation) | cDNA-föramplifiering |