Läs mer
Cytiva TempliPhi™ Sequence Resolver Kit
Produktkod. 10308259 Handla allt Cytiva Produkter
Antal reaktioner:
20 reaktioner
200 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 10308259
Brand: Cytiva 28903531
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Provbuffert, reaktionsbuffert och enzymblandning
Använder modifierade nukleotider i isotermisk rullande cirkelförstärkning (RCA ) för att förbättra resultaten med mallar som är svåra att sekvensera
  • Kulturlös beredning från bakteriekolonier, glycerolstam eller renat DNA, sparar tid och reagens
  • Kräver 20 minuters praktisk tid
  • Utmärkt sekvensavslutningsprestanda som löser problem med sekvensstopp och komprimering i samband med svåra mallar
  • Förbättra framgången i svår mallsekvensering med upp till 820 bp Phred 20 läslängd
  • För användning direkt i cykelsekvenseringsreaktioner utan rening
  • Finns i storlekarna 20, 50 och 500 reaktioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara satsen vid -70 °C. Enzymblandningen måste förvaras vid -70 C; °alla andra komponenter kan lagras vid -20 CThaw °komponenter på is och hållas vid 0 C °till 4 C °under hantering
Beskrivning illustra TempliPhi Sequence Resolver Kit använder det mycket processiva, strängförskjutande Phi29 DNA-polymeraset och modifierade nukleotider för att amplifiera cirkulära mallar för efterföljande sekvensering.
För användning med (applikation) Amplifiering av svåra mallar för framgångsrik DNA-sekvensering
Inkluderar 1 x μ900 l provbuffert, 1 x μ900 l reaktionsbuffert, 1 x 100 μl enzymblandning
Antal reaktioner 200 reaktioner
Produkttyp illustra TempliPhi Sequence Resolver Kit
Testtid 18 h
compliance-icons
Produktbeteckning
  • TempliPhi Sequence Resolver Kit, 200 reactions
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P405-Förvaras inlåst.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: glycerol