Läs mer
TEMPO, fria radikaler, 98+%
Produktkod. 11440683
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11440683 5 g 5g
11430683 1 g 1g
11450683 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11440683 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12733.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2564-83-2 | C9H18NO | 156,25 g/mol
TEMPO används som katalysator vid organisk syntes och för oxidation av primära alkoholer till aldehyder. Det finner användning i den kemiska industrin för omvandling av bisnoralkohol (en steroid) till bisnoraldehyd. Det fungerar som en friradikalavlägsnare, som en mediator vid kontrollerad radikalpolymerisation och som en strukturell sond vid elektronspinresonansspektroskopi. Vidare är det involverat i framställningen av (S)-(+)-2-metylbutanal från (S)-(-)-2-metyl-l-butanol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
TEMPO används som katalysator vid organisk syntes och för oxidation av primära alkoholer till aldehyder. Det finner användning i den kemiska industrin för omvandling av bisnoralkohol (en steroid) till bisnoraldehyd. Det fungerar som en friradikalavlägsnare, som en mediator vid kontrollerad radikalpolymerisation och som en strukturell sond vid elektronspinresonansspektroskopi. Vidare är det involverat i framställningen av (S)-(+)-2-metylbutanal från (S)-(-)-2-metyl-l-butanol.
Löslighet
Löslig i alla organiska lösningsmedel. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2564-83-2
Molekylformel C9H18NO
Molekylvikt (g/mol) 156.25
MDL-nummer MFCD00009599
InChI-nyckel QYTDEUPAUMOIOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,6,6-Tetramethyl-1-piperidinyloxy, free radical
IUPAC-namn (2,2,6,6-tetrametylpiperidin-1-yl)oxidanyl
LEDER CC1(C)CCCC(C)(C)N1[O]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TEMPO
Namnnotering Fria radikaler
Smältpunkt 31 °C till 40 °C
Kokpunkt 193 °C (dekomposition)
Flampunkt 67 °C (152 °F)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3263
Beilstein 1422418
Merck Index 14,9140
Löslighetsinformation Löslig i alla organiska lösningsmedel. Olöslig i vatten.
Formel vikt 156.25
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • TEMPO, free radical
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.