Läs mer
TEMPO, fria radikaler, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
TEMPO används som katalysator vid organisk syntes och för oxidation av primära alkoholer till aldehyder. Det finner användning i den kemiska industrin för omvandling av bisnoralkohol (en steroid) till bisnoraldehyd. Det fungerar som en friradikalavlägsnare, som en mediator vid kontrollerad radikalpolymerisation och som en strukturell sond vid elektronspinresonansspektroskopi. Vidare är det involverat i framställningen av (S)-(+)-2-metylbutanal från (S)-(-)-2-metyl-l-butanol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TEMPO används som katalysator vid organisk syntes och för oxidation av primära alkoholer till aldehyder. Det finner användning i den kemiska industrin för omvandling av bisnoralkohol (en steroid) till bisnoraldehyd. Det fungerar som en friradikalavlägsnare, som en mediator vid kontrollerad radikalpolymerisation och som en strukturell sond vid elektronspinresonansspektroskopi. Vidare är det involverat i framställningen av (S)-(+)-2-metylbutanal från (S)-(-)-2-metyl-l-butanol.
Löslighet
Löslig i alla organiska lösningsmedel. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TEMPO |
| Namnnotering | free radical |
| Smältpunkt | 31°C to 40°C |
| Kokpunkt | 193°C (decomposition) |
| Flampunkt | 67°C (152°F) |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN3263 |
| Beilstein | 1422418 |
| Merck Index | 14,9140 |
| Löslighetsinformation | Soluble in all organic solvents. Insoluble in water. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- TEMPO, free radical
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.