Läs mer
TEMPO, TRC
Produktkod. 30135868
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135868 500 g
30133267 5 g
30006302 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135868 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT017850500G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2564-83-2
Molekylformel C9 H18 N O
Molekylvikt (g/mol) 156.25
Synonym 1-Piperidinyloxy, 2,2,6,6-tetramethyl- (9CI, ACI), 2,2,6,6-Tetramethyl-1-piperidinyloxy (ACI), Piperidinooxy, 2,2,6,6-tetramethyl- (7CI, 8CI), 1,1,5,5-Tetramethylpentamethylene nitroxide, 1-Oxyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, 2,2,6,6-Tetramethyl-1-oxylpiperidine, 2,2,6,6-Tetramethyl-1-piperadoxyl, 2,2,6,6-Tetramethyl-1-piperidine-N-oxyl, 2,2,6,6-Tetramethyl-1-piperidinoxyl, 2,2,6,6-Tetramethyl-1-piperidyloxy, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-oxy, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-oxyl radical, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-N-oxyl, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine N-oxide, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine N-oxide radical, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine N-oxy, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine N-oxyl, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine N-oxyl radical, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine nitroxide, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine nitroxide radical, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine oxide, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine-1-oxyl, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidino-1-oxy, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy radical, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxyl, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinoxy, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinoxyl, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinoxyl radical, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinyl 1-oxide, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinyl-1-oxyl, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinyl-N-oxy, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinyloxy, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidoxyl, HO 6, T 3751, Tanan, Tanane, Tempo, TMPO
IUPAC-namn 1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,6,6-tetrametylpiperidin
LEDER CC1(C)CCCC(C)(C)N1[O]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TEMPO
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 500 g
InChI formel InChI=1S/C9H18NO/c1-8(2)6-5-7-9(3,4)10(8)11/h5-7H2,1-4H3
Formel vikt 156.1388
Procent renhet >95%