Läs mer
Tempol, MedChemExpress
Beskrivning
Tempol is a general superoxide dismutase (SOD)-mimetic drug that efficiently neutralizes reactive oxygen species (ROS).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tempol |
| Fysisk form | Crystals |
| CAS | 2226-96-2 |
| Färg | Orange |
| Kvantitet | 200 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C9H18NO2* |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | 4-Hydroxy-TEMPO |
| Löslighetsinformation | H2O : 12.5 mg/mL (72.57 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Visa mer |