Läs mer
Tocris Bioscience™ Tempol
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18742604
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
18742604 100 mg
1 options
Produktkod. 18742604 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 3082/100
Superoxide scavenger; antioxidant
Tempol is a superoxide scavenger that displays neuroprotective, anti-inflammatory and analgesic effects. Tempol reduces γ-radiation-induced damage in hematopoietic stem cells in vitro and in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tempol
CAS 2226-96-2
Kvantitet 100 mg
Molekylformel C9H18NO2
Formel vikt 172.24
Renhet >99%