Läs mer
Tempshield™ Cryo-Apron™
Produktkod. 11823801
Change view
Längd (metrisk):
91.4 cm
106 cm
122 cm
Längd (engelska):
36 tum.
42 tum.
48 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Längd (engelska) Förpackningsstorlek
11823801 106 cm 42 tum. Varje
11853831 91.4 cm 36 tum. Varje
11833831 122 cm 48 tum Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11823801 Leverantör Tempshield™ Leverantörsnummer CA42
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skydd mot stänk och kontaktkyla i kryogena och ultrakalla miljöer till -196 °C.
Skydd mot stänk och kontaktkyla i kryogena och ultrakalla miljöer till -196 °C.
  • Vattentät, lätt
  • Justerbara remmar i nacke och midja
  • Alla förkläden är 24 tum. (61 cm) bred
  • Färg: blå
Specifikationer
Typ Kryogent förkläde
Färg Blått
Längd (engelska) 42 tum.
Längd (metrisk) 106 cm