Läs mer
Tempshield™ Cryo-Apron™
Produktkod. p-20959
Längd (metrisk):
91.4 cm
106 cm
122 cm
Längd (engelska):
36 tum.
42 tum.
48 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11853831
Brand: Tempshield™ CA36
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skydd mot stänk och kontaktkyla i kryogena och ultrakalla miljöer till -196 °C.
Skydd mot stänk och kontaktkyla i kryogena och ultrakalla miljöer till -196 °C.
  • Vattentät, lätt
  • Justerbara remmar i nacke och midja
  • Alla förkläden är 24 tum. (61 cm) bred
  • Färg: blå
Specifikationer
Typ Kryogent förkläde
Färg Blått
Längd (engelska) 36 tum.
Längd (metrisk) 91.4 cm