Läs mer
Tempshield™ Cryo-Gloves™ Vattentäta axellånga kryogena handskar
Produktkod. 11813821
:
Betydande
Ej för nedsänkning i flytande kväve, för användning nära öppen låga eller i farliga områden där antändning kan inträffa.
Produktkod. 11813821
Brand: Tempshield™ SHLWP
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ej för nedsänkning i flytande kväve, för användning nära öppen låga eller i farliga områden där antändning kan inträffa.
Ett tunt, sömlöst 100 % vattentätt foder ger skydd mot spill och stänk. Toppmoderna material och flerskiktskonstruktion ger kryogent skydd för ultrakalla applikationer ner till -196 C (-°320 °F).
  • Kryogent skydd för ultrakalla applikationer ner till -196 C (-°320 °F)
  • Tunt, sömlöst 100 % vattentätt foder ger skydd mot spill och stänk
  • Toppmoderna material och flerskiktskonstruktion möjliggör en maximal nivå av termiskt skydd, flexibilitet och fingerfärdighet
  • Högpresterande, termiskt foder leder bort fukt från händerna för att bibehålla komforten under längre perioder av slitage
  • Idealisk för applikationer där funktion är viktig och säkerhet är avgörande
  • Ej avsedd för nedsänkning i flytande kväve eller andra kryogena vätskor
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420, EN 511
Beskrivning Axellängd
Färg Blått
Hand Specifik
Produkttyp Vattentäta kryogena handskar
Storlek Betydande
Temperatur (engelska) Max. -320 °F
Temperatur (metrisk) Max -196 °C
EN388 Standard Ja
För användning med (applikation) Dispensera/överföring av kryogena vätskor, ta bort prover från kryogena vätskor och öppna kryogena behållare med risk för exponering för vätskor/stänk
Serie Cryo-Gloves™
Längd (engelska) 24,5 till 27,3 tum.
Längd (metrisk) 62 till 69,5 cm