Läs mer
Tempshield™ Cryo-Gloves™ Rosa handledslängd kryogena handskar
Beskrivning
Toppmoderna material och flerskiktskonstruktion ger kryogent skydd för ultrakalla applikationer ner till -196 C (-°320 °F).
- Kryogent skydd för ultrakalla applikationer ner till -196 C (-°320 °F)
- Toppmoderna material och flerskiktskonstruktion möjliggör en maximal nivå av termiskt skydd, flexibilitet och fingerfärdighet
- Högpresterande, termiskt foder leder bort fukt från händerna för att bibehålla komforten under längre perioder av slitage
- Idealisk för applikationer där funktion är viktig och säkerhet är avgörande
- Ej avsedd för nedsänkning i flytande kväve eller andra kryogena vätskor
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 420, EN 511 |
| Beskrivning | Handledslängd |
| Färg | Rosa |
| Hand | Specifik |
| Produkttyp | Kryogena handskar |
| Storlek | Intermediär |
| EN388 Standard | Ja |
| För användning med (applikation) | Torrishantering, frysar med låg/ultra låg temperatur och slutna kryogena system |
| Serie | Cryo-Gloves™ |
| Temperatur (engelska) Min | -320 °F |
| Visa mer |