Läs mer
Applied Biosystems™ Tempus™ Blod RNA-rör
Produktkod. 12063745
Change view
Kvantitet:
50 rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12063745 50 rör Paket med 50
1 options
Produktkod. 12063745 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4342792
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4990.00 SEK
    4191.65 SEK / Paket med 50
    Save 798.35 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Tempus Blod-RNA-rör är för stabilisering och isolering av totalt RNA från helblod för genuttrycksanalys.
Tempus Blod-RNA-rör är för stabilisering och isolering av totalt RNA från helblod för genuttrycksanalys. Fördelar med Tempus Blod RNA-rör:
• Lysera omedelbart helblodsceller och stabilisera RNA i ett enda steg, inga —RBC-lys eller proteinas K-behandlingar krävs
• Frys globala genuttrycksprofiler i upp till fem dagar vid rumstemperatur; mer än sju dagar vid 4 C °
Hur det fungerar Var och en
Tempus Blod-RNA-rör innehåller 6 mL stabiliserande reagens. När blodet (3 ml) dras in i röret och blandas med detta reagens sker lys nästan omedelbart. Det stabiliserande reagenset inaktiverar cellulära RNaser och utfäller selektivt RNA; genomiskt DNA (gDNA) medan proteiner förblir i lösning. Blod dras in i Tempus Blod-RNA-röret är stabilt i upp till fem dagar vid rumstemperatur, eller minst sju dagar °vid 4 C.
Tillbehörsprodukt
När Tempus Blod-RNA-rör används med Tempus Spin RNA Isolation Kit (kat. nr. 4380204), RNA med större stabilitet och högre utbyte av RNA produceras.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 50 Tempus RNA-rör för blod; rumstemperatur
Beskrivning Blod RNA stabiliseringsrör
Provtyp Helblod
Kvantitet 50 rör
Frakt skick Rumstemperatur
Startmaterial mängd 3 ml helblod
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tempus Blood RNA Tube
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P330-Skölj munnen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidine hydrochloride