Läs mer
Temsavir, MedChemExpress
Beskrivning
Temsavir (BMS-626529) is a novel attachment inhibitor that targets HIV-1 gp120 and prevents its binding to CD4+ T cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Temsavir |
| CAS | 701213-36-7 |
| Färg | Reddish Brown |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H23N7O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | BMS-626529 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 16.67 mg/mL (35.21 mM) |
| LEDER | O=C(N1CCN(C(C2=CC=CC=C2)=O)CC1)C(C3=CNC4=C3C(OC)=CN=C4N5C=NC(C)=N5)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 473.48 |
| Visa mer |