Läs mer
Temsirolimus (~90 %), TRC
Produktkod. 30415736
Change view
Kvantitet:
1 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30415736 1 mg
30414271 50 mg
30422515 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30415736 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT0179601MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 162635-04-3
Molekylformel C56 H87 N O16
Molekylvikt (g/mol) 1030.29
Synonym Rapamycin, 42-[3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoate], 40-[3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoate]-rapamycin, CCI 779, Temsirolimus, Temsorolimus, Torisel, WAY-CCI 779
LEDER CO[C@@H]1C[C@H](C[C@@H](C)[C@@H]2CC(=O)[C@H](C)\C=C(/C)\[C@@H](O)[C@@H](OC)C(=O)[C@H](C)C[C@H](C)\C=C\C=C\C=C(/C)\[C@H](C[C@@H]3CC[C@@H](C)[C@@](O)(O3)C(=O)C(=O)N4CCCC[C@H]4C(=O)O2)OC)CC[C@H]1OC(=O)C(C)(CO)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Temsirolimus
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C56H87NO16/c1-33-17-13-12-14-18-34(2)45(68-9)29-41-22-20-39(7)56(67,73-41)51(63)52(64)57-24-16-15-19-42(57)53(65)71-46(30-43(60)35(3)26-38(6)49(62)50(70-11)48(61)37(5)25-33)36(4)27-40-21-23-44(47(28-40)69-10)72-54(66)55(8,31-58)32-59/h12-14,17-18,26,33,35-37,39-42,44-47,49-50,58-59,62,67H,15-16,19-25,27-32H2,1-11H3/b14-12+,17-13+,34-18+,38-26+/t33-,35?,36-,37-,39-,40+,41+,42+,44-,45+,46+,47-,49-,50+,56-/m1/s1
Formel vikt 1029.6025