Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Temsirolimus, 99+%
Produktkod. 15455829
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15455829 50 mg 50mg
15445829 100 mg 100mg
15435829 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15455829 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J63654.MF
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
En rapamycinderivat med anticanceraktivitet som hämmar mTOR | CAS: 162635-04-3 | C56H87NR16
Temsirolimus används som en rapamycinderivat med anticanceraktivitet som hämmar mTOR. Temsirolimus är ett antiproliferativt och antiangiogent medel, den första mTOR-hämmaren i klassen godkänd för behandling av patienter med avancerad njurcellscancer med dålig prognos.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 162635-04-3
Molekylformel C56H87NO16
Specifikationer
Kvantitet 50 mg
Beskrivning White to Off-white
Innehåll och lagring -30°C to -10°C
Formatera Powder
För användning med (applikation) A Rapamycin derivative with anti-cancer activity that inhibits mTOR
Analysera ≥99%
Formel vikt 1030.29g/mol
Produkttyp Signal Transduction Reagent
Form Powder
RUO– Endast forskningsanvändning