Läs mer
Temsirolimus Isomer C (Technical Grade), TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Temsirolimus Isomer C (Technical Grade) |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C56H87NO16/c1-33-17-13-12-14-18-34(2)45(68-9)29-41-22-20-35(3)51(63)56(67,73-41)53(65)57-24-16-15-19-42(57)52(64)71-46(30-43(60)36(4)26-39(7)49(62)50(70-11)48(61)38(6)25-33)37(5)27-40-21-23-44(47(28-40)69-10)72-54(66)55(8,31-58)32-59/h12-14,17-18,26,33,35-38,40-42,44-47,49-50,58-59,62,67H,15-16,19-25,27-32H2,1-11H3/b14-12+,17-13+,34-18+,39-26+/t33?,35?,36?,37?,38?,40-,41-,42-,44+,45?,46-,47?,49+,50?,56?/m0/s1 |
| Formel vikt | 1029.6 |