Läs mer
Temsirolimus, MedChemExpress
Produktkod. 16418148
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16418148 10 mg
16483756 25 mg
16477896 100 mg
16460598 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16418148 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY50910
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Temsirolimus is an inhibitor of mTOR with an IC50 of 1.76 μM. Temsirolimus activates autophagy and prevents deterioration of cardiac function in animal model.
Temsirolimus is an inhibitor of mTOR with an IC50 of 1.76 μM. Temsirolimus activates autophagy and prevents deterioration of cardiac function in animal model.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Temsirolimus
Fysisk form Powder
CAS 162635-04-3
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C56H87NO16
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym CCI-779
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (242.65 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 200 mg/mL (194.12 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C([C@@]1(O)[C@@H](CC[C@@H](C[C@@H](/C(C)=C/C=C/C=C/[C@H](C[C@@H](C)C([C@@H]([C@@H](/C(C)=C/[C@H]2C)O)OC)=O)C)OC)O1)C)C(N3CCCC[C@H]3C(O[C@@H](CC2=O)[C@@H](C[C@H]4C[C@H]([C@H](OC(C(C)(CO)CO)=O)CC4)OC)C)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 1030.29
Formel vikt 1030.29
Procent renhet 98.0%