Läs mer
MedChemExpress Tenacissoside H
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 4°C, sealed storage, away from moisture and light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Molekylvikt (g/mol) | 794.97 g/mol |
| Frakt skick | Room temperature |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 191729-45-0 |
| Produkttyp | Natural Products |
| Löslighet | DMSO : 100 mg/mL (125.79 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | Tenacissimoside C |
| Kvantitet | 25 mg |