Läs mer
MedChemExpress Tenacissoside H
Produktkod. 16479058
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16479058 10 mg 10mg
1 options
Produktkod. 16479058 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN0670
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Tenacissoside H is a Chinese medicine monomer extracted, isolated from Caulis Marsdeniae Tenacissimae.
Specifikationer
Innehåll och lagring 4°C, sealed storage, away from moisture and light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Molekylvikt (g/mol) 794.97 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 191729-45-0
Produkttyp Natural Products
Löslighet DMSO : 100 mg/mL (125.79 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Tenacissimoside C