Läs mer
Tenalisib, MedChemExpress
Beskrivning
Tenalisib (RP6530) is a novel, potent, and selective PI3Kδ and PI3Kγ inhibitor with IC50 values of 25 and 33 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tenalisib |
| CAS | 1639417-53-0 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H18FN5O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | RP6530 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (240.72 mM) |
| LEDER | O=C1C(C2=CC=CC(F)=C2)=C([C@@H](NC3=C4NC=NC4=NC=N3)CC)OC5=CC=CC=C15 |
| Molekylvikt (g/mol) | 415.42 |
| Visa mer |