Läs mer
Tenalisib R Enantiomer, MedChemExpress
Beskrivning
Tenalisib R Enantiomer (RP6530 R Enantiomer) is an R enantiomer of Tenalisib. Tenalisib is a potent and selective PI3Kδ and PI3Kγ inhibitor with IC50 values of 25 and 33 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tenalisib R Enantiomer |
| CAS | 1639417-54-1 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H18FN5O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | RP6530 R Enantiomer |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (240.72 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1C(C2=CC=CC(F)=C2)=C([C@H](NC3=C4N=CNC4=NC=N3)CC)OC5=CC=CC=C15 |
| Molekylvikt (g/mol) | 415.42 |
| Visa mer |