Läs mer
Tenax™ TA, 80-100 mesh
Produktkod. 16554354 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
16554354 10 g
1 options
Produktkod. 16554354 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 462210100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 24938-68-9 | C20H18O | 274.36 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tenax* TA
CAS 24938-68-9
Smältpunkt 460.0°C
Molekylformel C20H18O
Kvantitet 10 g
InChI-nyckel TWADJGWUKGOPFG-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=C(C=C(C)C=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn 2-metoxi-5-metyl-3-fenyl-l,l'-bifenyl
Molekylvikt (g/mol) 274.36
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.