Läs mer
Teniposide, MedChemExpress
Produktkod. 16446316
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16446316 100 mg 100mg
16443386 25 mg -
16421997 50 mg -
16421106 200 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16446316 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13761
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Teniposide is a podophyllotoxin derivative, acts as a topoisomerase II inhibitor, and used as a chemotherapeutic agent.
Teniposide is a podophyllotoxin derivative, acts as a topoisomerase II inhibitor, and used as a chemotherapeutic agent.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Teniposide
CAS 29767-20-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C32H32O13S
Kvantitet 100 mg
Synonym VM26
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (45.69 mM)
LEDER O=C1OC[C@]2([H])[C@H](O[C@H]3[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO4)O3)O[C@@H]4C5=CC=CS5)O)O)C6=C(C=C7OCOC7=C6)[C@@H](C8=CC(OC)=C(O)C(OC)=C8)[C@]21[H]
Molekylvikt (g/mol) 656.65
Formel vikt 656.65
Procent renhet 97.46%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death