Läs mer
Tenofovir Alafenamide Fumarate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tenofovir Alafenamide Fumarate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H29N6O5P.C4H4O4/c1-14(2)31-21(28)16(4)26-33(29,32-17-8-6-5-7-9-17)13-30-15(3)10-27-12-25-18-19(22)23-11-24-20(18)27;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-9,11-12,14-16H,10,13H2,1-4H3,(H,26,29)(H2,22,23,24);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+/t15-,16+,33-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 592.2047 |
| Procent renhet | >95% |