Läs mer
Tenofovir alafenamide hemifumarate, MedChemExpress
Beskrivning
Tenofovir alafenamide hemifumarate (GS-7340 hemifumarate) is an investigational oral prodrug of Tenofovir. Tenofovir is a HIV-1 nucleotide reverse transcriptase inhibitor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tenofovir alafenamide hemifumarate |
| CAS | 1392275-56-7 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H29N6O5P.1/2 C4H4O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | GS-7340 hemifumarate |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (93.55 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (37.42 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| LEDER | O=C(O)/C=C/C(O)=O.NC1=NC=NC2=C1N=CN2C[C@@H](C)OC[P@](OC3=CC=CC=C3)(N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)=O.[0.5] |
| Molekylvikt (g/mol) | 534.5 |
| Visa mer |