Läs mer
Tenofovir Alafenamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tenofovir Alafenamide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H29N6O5P/c1-14(2)31-21(28)16(4)26-33(29,32-17-8-6-5-7-9-17)13-30-15(3)10-27-12-25-18-19(22)23-11-24-20(18)27/h5-9,11-12,14-16H,10,13H2,1-4H3,(H,26,29)(H2,22,23,24)/t15-,16+,33-/m1/s1 |
| Formel vikt | 476.1937 |
| Procent renhet | >95% |