Läs mer
Tenofovir Bis(L-alanine Isopropyl Ester) Amide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tenofovir Bis(L-alanine Isopropyl Ester) Amide |
| InChI formel | InChI=1S/C21H36N7O6P/c1-12(2)33-20(29)15(6)26-35(31,27-16(7)21(30)34-13(3)4)11-32-14(5)8-28-10-25-17-18(22)23-9-24-19(17)28/h9-10,12-16H,8,11H2,1-7H3,(H2,22,23,24)(H2,26,27,31)/t14-,15+,16+/m1/s1 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 513.2465 |
| Frakt skick | Room Temperature |