Läs mer
Tenofovir dibensyloxiisopropylkarbamat, TRC
Produktkod. 30426391
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30426391 25 mg
30412818 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30426391 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT01854525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1391052-09-7
Molekylformel C27H32N5O6P
Molekylvikt (g/mol) 553.55
Synonym [[(1R)-2(6-Isopropylaminocarbamate-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]phosphonic Acid Dibenzyl Ester
IUPAC-namn propan-2-yl N-[9-[(2R)-2-[bis(fenylmetoxi)fosforylmetoxi]propyl]purin-6-yl]karbamat
LEDER CC(C)OC(=O)Nc1ncnc2c1ncn2C[C@@H](C)OCP(=O)(OCc3ccccc3)OCc4ccccc4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tenofovir Dibenzyloxy Isopropyl Carbamate
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C27H32N5O6P/c1-20(2)38-27(33)31-25-24-26(29-17-28-25)32(18-30-24)14-21(3)35-19-39(34,36-15-22-10-6-4-7-11-22)37-16-23-12-8-5-9-13-23/h4-13,17-18,20-21H,14-16,19H2,1-3H3,(H,28,29,31,33)/t21-/m1/s1
Formel vikt 553.209