Läs mer
Tenofovir Disoproxil Dimer, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tenofovir Disoproxil Dimer |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C39H60N10O20P2/c1-24(2)66-36(50)56-18-62-70(54,63-19-57-37(51)67-25(3)4)22-60-28(9)11-48-16-46-30-32(42-14-44-34(30)48)40-13-41-33-31-35(45-15-43-33)49(17-47-31)12-29(10)61-23-71(55,64-20-58-38(52)68-26(5)6)65-21-59-39(53)69-27(7)8/h14-17,24-29H,11-13,18-23H2,1-10H3,(H,40,42,44)(H,41,43,45)/t28-,29-/m1/s1 |
| Formel vikt | 1050.3461 |