Läs mer
Tenofovir Disoproxil fumarate, MedChemExpress
Description
Tenofovir Disoproxil fumarate is a nucleotide reverse transcriptase inhibitor used to treat HIV and chronic Hepatitis B.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Tenofovir Disoproxil fumarate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 202138-50-9 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H34N5O14P |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | Tenofovir DFBis(POC)-PMPA fumarateGS 4331 fumarate |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (78.68 mM) ∣H2O : 16.67 mg/mL (26.23 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Show More |