Läs mer
Tenofovir Disoproxil Isopropoxycarbonyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tenofovir Disoproxil Isopropoxycarbonyl |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H36N5O12P/c1-14(2)38-21(29)27-19-18-20(25-9-24-19)28(10-26-18)8-17(7)35-13-41(32,36-11-33-22(30)39-15(3)4)37-12-34-23(31)40-16(5)6/h9-10,14-17H,8,11-13H2,1-7H3,(H,24,25,27,29)/t17-/m1/s1 |
| Formel vikt | 605.2098 |