Läs mer
Tenofovir Disoproxil, MedChemExpress
Beskrivning
Tenofovir Disoproxil (Bis(POC)-PMPA) is a nucleotide reverse transcriptase inhibitor to treat HIV and chronic Hepatitis B.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tenofovir Disoproxil |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 201341-05-1 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H30N5O10P |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | Bis(POC)-PMPA GS 4331 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 38 mg/mL (73.16 mM) |
| Visa mer |