Läs mer
Tenofovir hydrate, MedChemExpress
Produktkod. 16455908
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16455908 10 mg
16442057 50 mg
16428547 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16455908 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13910A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
MedChemExpress Tenofovir hydrate is a nucleotide reverse transcriptase inhibitor to treat HIV and chronic Hepatitis B.
Tenofovir hydrate is a nucleotide reverse transcriptase inhibitor to treat HIV and chronic Hepatitis B.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tenofovir hydrate
CAS 206184-49-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H16N5O5P
Kvantitet 10 mg
Synonym GS 1278 hydratePMPA hydrate
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 6 mg/mL (19.66 mM)
LEDER C[C@@H](OCP(O)(O)=O)CN1C=NC2=C(N)N=CN=C12.O
Molekylvikt (g/mol) 305.23
Formel vikt 305.23
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus