Läs mer
Tenofovir isopropylkarbamat, TRC
Produktkod. 30426203
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30426203 1 mg
1 options
Produktkod. 30426203 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT0185351MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tenofovir Isopropyl Carbamate
CAS 1391053-20-5
Molekylformel C13H20N5O6P
Kvantitet 1 mg
Synonym [[(1R)-2(6-Isopropylaminocarbamate-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]phosphonic Acid
InChI formel InChI=1S/C13H20N5O6P/c1-8(2)24-13(19)17-11-10-12(15-5-14-11)18(6-16-10)4-9(3)23-7-25(20,21)22/h5-6,8-9H,4,7H2,1-3H3,(H2,20,21,22)(H,14,15,17,19)/t9-/m1/s1
LEDER CC(C)OC(=O)Nc1ncnc2c1ncn2C[C@@H](C)OCP(=O)(O)O
IUPAC-namn [(2R)-1-[6-(propan-2-yloxykarbonylamino)purin-9-yl]propan-2-yl]oxymetylfosfonsyra
Molekylvikt (g/mol) 373.3
Formel vikt 373.1151