Läs mer
Tenofovir, MedChemExpress
Beskrivning
Tenofovir (GS 1278) is a nucleotide reverse transcriptase inhibitor to treat HIV and chronic Hepatitis B (HBV).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tenofovir |
| CAS | 147127-20-6 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C9H14N5O4P |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | GS 1278 PMPA |
| Löslighetsinformation | H2O : 2 mg/mL (6.96 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C[C@@H](OCP(O)(O)=O)CN1C=NC2=C(N)N=CN=C12 |
| Molekylvikt (g/mol) | 287.21 |
| Visa mer |