Läs mer
Tenofovir, Mikromol™
Beskrivning
Tenofovir
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tenofovir |
| CAS | 147127-20-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Tenofovir |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C9 H14 N5 O4 P |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | [[(1R)-2(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]phosphonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N5O4P/c1-6(18-5-19(15,16)17)2-14-4-13-7-8(10)11-3-12-9(7)14/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H2,10,11,12)(H2,15,16,17)/t6-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@H](Cn1cnc2c(N)ncnc12)OCP(=O)(O)O |
| IUPAC-namn | [(2R)-1-(6-aminopurin-9-yl)propan-2-yl]oxymethylphosphonic acid |
| Visa mer |