Läs mer
Tenofovir Monohydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tenofovir Monohydrate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N5O4P.H2O/c1-6(18-5-19(15,16)17)2-14-4-13-7-8(10)11-3-12-9(7)14;/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H2,10,11,12)(H2,15,16,17);1H2/t6-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 305.0889 |