Läs mer
Tenovin-1, MedChemExpress
Beskrivning
Tenovin-1, a p53 activator, protects p53 from MDM2-mediated degradation. Tenovin-1 acts through inhibition of the protein-deacetylating activities of SirT1 and SirT2. Tenovin-1 is also a dihydroorotate dehydrogenase (DHODH) inhibitor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tenovin-1 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 380315-80-0 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H23N3O2S |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (270.65 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NC(NC1=CC=C(NC(C)=O)C=C1)=S)C2=CC=C(C(C)(C)C)C=C2 |
| Visa mer |