Läs mer
Tenovin-3, MedChemExpress
Produktkod. 16490198
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16490198 5 mg -
16473636 25 mg 25mg
16471799 1 mg -
16467738 10 mg -
16403717 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16490198 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19339
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Tenovin-3 is a p53 activator.
Tenovin-3 is a p53 activator.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tenovin-3
Fysisk form Solid
CAS 1011301-27-1
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H21N3OS
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 31 mg/mL (94.67 mM)
LEDER O=C(NC(NC1=CC=C(N)C=C1)=S)C2=CC=C(C(C)(C)C)C=C2
Molekylvikt (g/mol) 327.44
Formel vikt 327.44
Procent renhet 99.86%