Läs mer
Tenovin-3, MedChemExpress
Produktkod. p-200096626
Encompass_Preferred
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
Produktkod. 16490198
Brand: Medchem Express HY19339
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Tenovin-3 is a p53 activator.
Tenovin-3 is a p53 activator.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tenovin-3
Fysisk form Solid
CAS 1011301-27-1
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H21N3OS
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 31 mg/mL (94.67 mM)
LEDER O=C(NC(NC1=CC=C(N)C=C1)=S)C2=CC=C(C(C)(C)C)C=C2
Molekylvikt (g/mol) 327.44
Formel vikt 327.44
Procent renhet 99.86%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.