Läs mer
Tenoxicam-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tenoxicam-d4 |
| CAS | 1329834-60-7 |
| Molekylformel | C13 D4 H7 N3 O4 S2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4-Hydroxy-2-methyl-N-2-(pyridinyl-d4)-2H-thieno[2,3-e]-1,2-thiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, Alganex-d4, Dolmen-d4, Epicotil-d4, Liman-d4, Mobiflex-d4, Oxamen-L-d4, Rexalgan-d4, Ro 12-0068-d4, Soral-d4, Tilatil-d4, Tilcotil-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11N3O4S2/c1-16-10(13(18)15-9-4-2-3-6-14-9)11(17)12-8(5-7-21-12)22(16,19)20/h2-7,17H,1H3,(H,14,15,18)/i2D,3D,4D,6D |
| LEDER | [2H]c1nc(NC(=O)C2=C(O)c3sccc3S(=O)(=O)N2C)c([2H])c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | 4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-N-(3,4,5,6-tetradeuteriopyridin-2-yl)thieno[2,3-e]thiazine-3-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 341.399 |
| Formel vikt | 341.044 |