Läs mer
Tenoxicam, LoGiCal
Produktkod. 30458535
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458535 10 mg
1 options
Produktkod. 30458535 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0247.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-10-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tenoxicam
CAS 59804-37-4
Analyt- eller komponentnamn Tenoxicam
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H11 N3 O4 S2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Tenoxicam, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(pyridin-2-yl)-2H-thieno[2,3-e]1,2-thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide
InChI formel InChI=1S/C13H11N3O4S2/c1-16-10(13(18)15-9-4-2-3-6-14-9)11(17)12-8(5-7-21-12)22(16,19)20/h2-7,17H,1H3,(H,14,15,18)
Lösningstyp Snyggt
LEDER CN1C(=C(O)c2sccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ccccn3
IUPAC-namn 4-hydroxy-2-metyl-1,1-dioxo-N-pyridin-2-ylthieno[2,3-e]tiazin-3-karboxamid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 337.37
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 337,0191 g/mol