Läs mer
Tenoxicam, Mikromol™
Beskrivning
Tenoxicam
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tenoxicam |
| CAS | 59804-37-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Tenoxicam |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C13 H11 N3 O4 S2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Tenoxicam, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(pyridin-2-yl)-2H-thieno[2,3-e]1,2-thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11N3O4S2/c1-16-10(13(18)15-9-4-2-3-6-14-9)11(17)12-8(5-7-21-12)22(16,19)20/h2-7,17H,1H3,(H,14,15,18) |
| LEDER | CN1C(=C(O)c2sccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ccccn3 |
| IUPAC-namn | 4-hydroxy-2-metyl-1,1-dioxo-N-pyridin-2-ylthieno[2,3-e]tiazin-3-karboxamid |
| Visa mer |