Läs mer
Tenoxicam, TRC
Produktkod. 30422866
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30422866 50 mg
1 options
Produktkod. 30422866 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT01950050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tenoxicam
CAS 59804-37-4
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C13 H11 N3 O4 S2
Kvantitet 50 mg
Synonym Tenoxicam, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(pyridin-2-yl)-2H-thieno[2,3-e]1,2-thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, 2H-Thieno[2,3-e]-1,2-thiazine-3-carboxamide','4-hydroxy-2-methyl-N-2-pyridinyl-','1,1-dioxide (9CI','ACI), Alganex, Dolmen, Epicotil, Liman, Mobiflex, Oxamen-L, Rexalgan, Ro 12-0068
InChI formel InChI=1S/C13H11N3O4S2/c1-16-10(13(18)15-9-4-2-3-6-14-9)11(17)12-8(5-7-21-12)22(16,19)20/h2-7,17H,1H3,(H,14,15,18)
LEDER CN1C(=C(O)c2sccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ccccn3
IUPAC-namn 4-hydroxy-2-metyl-1,1-dioxo-N-pyridin-2-ylthieno[2,3-e]tiazin-3-karboxamid
Molekylvikt (g/mol) 337.37
Formel vikt 337.0191