Läs mer
Heidolph™ Spännplatta för kåpor
Produktkod. 10391532 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Håller:
94 mm OD Vanliga flaskor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Håller unitSize
10391532 94 mm OD Vanliga flaskor Varje
1 options
Produktkod. 10391532 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 1100100181
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00 SEK
    133.54 SEK / Paket med 1
    Save 1.46 SEK
    1% Av
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Reax 20/4, 20/8 och 20/12
Tillåter användning av vanliga flaskor med od 94 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller 94 mm OD Vanliga flaskor
Produkttyp Spännplatta för kåpor
För användning med (utrustning) Reax 20/4, 20/8 och 20/12